2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302440-1G PC302440-5G PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA 872 DKK
APOSPC302440-1G APOSPC302440-5G APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660241
CAS-nummer: 1260002-85-4