2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302439-1G PC302439-5G
APOSPC302439-1GEA 872 DKK
APOSPC302439-1G APOSPC302439-5G
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832238
CAS-nummer: 1259975-67-1