2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 1310 DKK
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116043
CAS-nummer: 1043500-64-6