2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302433-1G PC302433-5G PC302433-10G
APOSPC302433-1GEA 872 DKK
APOSPC302433-1G APOSPC302433-5G APOSPC302433-10G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116039
CAS-nummer: 1260002-73-0