2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 2120 DKK
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116017
CAS-nummer: 886501-57-1