2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302423-1G PC302423-5G PC302423-10G
APOSPC302423-1GEA 828 DKK
APOSPC302423-1G APOSPC302423-5G APOSPC302423-10G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116037
CAS-nummer: 1259978-34-1