6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 959 DKK
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115949
CAS-nummer: 886499-68-9