4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 785 DKK
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115833
CAS-nummer: 1735-55-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III