5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 13950 DKK
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054251
CAS-nummer: 1706447-06-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III