4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302407-5G PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA 1040 DKK
APOSPC302407-5G APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115843
CAS-nummer: 886496-79-3