3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302400-10G PC302400-5G PC302400-1G
APOSPC302400-10GEA 2730 DKK
APOSPC302400-10G APOSPC302400-5G APOSPC302400-1G
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115835
CAS-nummer: 886496-62-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III