5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 665 DKK
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863160
CAS-nummer: 169674-35-5