3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302392-1G PC302392-5G PC302392-10G
APOSPC302392-1GEA 1330 DKK
APOSPC302392-1G APOSPC302392-5G APOSPC302392-10G
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660223
CAS-nummer: 886499-84-9