2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 1110 DKK
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409083
CAS-nummer: 874804-06-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III