2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 2300 DKK
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115944
CAS-nummer: 886499-49-6