2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 3310 DKK
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115982
CAS-nummer: 849632-69-5