6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 1020 DKK
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Formel: C₉H₇ClFNO
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832272
CAS-nummer: 1017777-80-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III