5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302361-1G PC302361-5G
APOSPC302361-1GEA 1200 DKK
APOSPC302361-1G APOSPC302361-5G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660210
CAS-nummer: 1260003-81-3