5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 2900 DKK
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519340
CAS-nummer: 1092460-94-0