5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 1740 DKK
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Molekylvægt: 259.009 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519355
CAS-nummer: 1092461-17-0