4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 1470 DKK
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrF₃O
Molekylvægt: 283.085 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23795340
CAS-nummer: 1431329-69-9
UN nummer: 1759
ADR: 8 II