4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 1630 DKK
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.555 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660252
CAS-nummer: 886501-08-2