4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302330-1G PC302330-5G
APOSPC302330-1GEA 872 DKK
APOSPC302330-1G APOSPC302330-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258706
CAS-nummer: 1017779-59-7