4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 632 DKK
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Molekylvægt: 187.574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09923910
CAS-nummer: 1000540-50-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III