3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 1530 DKK
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.555 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660206
CAS-nummer: 886499-09-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III