3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302285-1G PC302285-5G PC302285-10G PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA 1740 DKK
APOSPC302285-1G APOSPC302285-5G APOSPC302285-10G APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrClF₄
Molekylvægt: 291.468 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23795329
CAS-nummer: 1431329-66-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III