3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 763 DKK
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molekylvægt: 252.618 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06823952
CAS-nummer: 900027-13-6