3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 959 DKK
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025387
CAS-nummer: 916420-67-2