2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 915 DKK
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832243
CAS-nummer: 1000542-90-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III