2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 1210 DKK
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832242
CAS-nummer: 400771-42-8