6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302219-1G PC302219-5G PC302219-10G
APOSPC302219-1GEA 828 DKK
APOSPC302219-1G APOSPC302219-5G APOSPC302219-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660188
CAS-nummer: 1259982-09-6