4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 1110 DKK
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
Molekylvægt: 250.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660259
CAS-nummer: 886501-38-8