4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 284 DKK
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660250
CAS-nummer: 886500-97-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III