4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302205-1G PC302205-5G PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA 818 DKK
APOSPC302205-1G APOSPC302205-5G APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molekylvægt: 183.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660349
CAS-nummer: 886761-74-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III