4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 610 DKK
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660221
CAS-nummer: 886499-69-0