3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 1200 DKK
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660209
CAS-nummer: 1261148-97-3