3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 785 DKK
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258735
CAS-nummer: 1017778-44-7