3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 2460 DKK
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660312
CAS-nummer: 433938-69-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III