3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 785 DKK
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660334
CAS-nummer: 886761-64-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III