2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 1960 DKK
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115959
CAS-nummer: 191604-91-8