2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302169-1G PC302169-5G PC302169-10G
APOSPC302169-1GEA 872 DKK
APOSPC302169-1G APOSPC302169-5G APOSPC302169-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660171
CAS-nummer: 1259983-62-4