2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 3730 DKK
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660181
CAS-nummer: 886502-09-6