2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 942 DKK
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molekylvægt: 183.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116026
CAS-nummer: 886501-94-6