2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302153-1G
PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA
1620
DKK
APOSPC302153-1G
APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇F₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660320 CAS-nummer: 886503-74-8 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |