4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 828 DKK
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660351
CAS-nummer: 1259973-46-0