3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302144-1G PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA 959 DKK
APOSPC302144-1G APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05227967
CAS-nummer: 603106-28-1