3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302143-1G PC302143-5G PC302143-10G
APOSPC302143-1GEA 959 DKK
APOSPC302143-1G APOSPC302143-5G APOSPC302143-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115997
CAS-nummer: 1259992-93-2