3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302142-1G PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA 959 DKK
APOSPC302142-1G APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05227943
CAS-nummer: 603105-73-3