3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 872 DKK
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116027
CAS-nummer: 7731-00-2