3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 872 DKK
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116006
CAS-nummer: 1260006-14-1